Merck
253782
Sigma-Aldrich
4-Chlorophenyl isothiocyanate
99%
Wybierz wielkość
5 G
358,00 zł
358,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
358,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H4NCS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
169.63
Beilstein:
471610
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
358,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99%
tw
135-136 °C/24 mmHg (lit.)
mp
42-44 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
isothiocyanate
ciąg SMILES
Clc1ccc(cc1)N=C=S
InChI
1S/C7H4ClNS/c8-6-1-3-7(4-2-6)9-5-10/h1-4H
Klucz InChI
MZZVFXMTZTVUFO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
4-Chlorophenyl isothiocyanate has been used in the synthesis of thiosemicarbazides[1]. It was also used as building block for the synthesis of N-alkylated 2-arylaminobenzimidazoles[2].
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis and anti-HIV activity of new chiral 1, 2, 4-triazoles and 1, 3, 4-thiadiazoles.
Akhtar T, et al.
Heteroatom Chem., 18(3), 316-322 (2007)
A solid phase traceless synthesis of 2-arylaminobenzimidazoles.
Krchnak V, et al.
Tetrahedron Letters, 42(9), 1627-1630 (2001)
Efficacy of p-chlorophenylisothiocyanate (Sch 20350) against parasites of ruminants and horses.
E Panitz et al.
The Journal of parasitology, 67(6), 964-964 (1981-12-01)