Przejdź do
A21401
4-Acetylpyridine
97%
Synonim(y):
Methyl 4-pyridyl ketone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
145,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
816,00 zł
612,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H7NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
121.14
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-350-9
Beilstein/REAXYS Number:
107629
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
145,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.529 (lit.)
bp
212 °C (lit.)
mp
13-16 °C (lit.)
density
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
CC(=O)c1ccncc1
InChI
1S/C7H7NO/c1-6(9)7-2-4-8-5-3-7/h2-5H,1H3
InChI key
WMQUKDQWMMOHSA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
219.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
104 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)