96895
Z-Lys-ONp hydrochloride
≥98.0% (AT)
Synonim(y):
Nα-Z-L-lysine 4-nitrophenyl ester hydrochloride
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98.0% (AT)
Postać
powder
aktywność optyczna
[α]20/D −24±1°, c = 1% in DMF
mp
146-152 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Cl.NCCCC[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C20H23N3O6.ClH/c21-13-5-4-8-18(22-20(25)28-14-15-6-2-1-3-7-15)19(24)29-17-11-9-16(10-12-17)23(26)27;/h1-3,6-7,9-12,18H,4-5,8,13-14,21H2,(H,22,25);1H/t18-;/m0./s1
Klucz InChI
JFZLPXVXTZKFDV-FERBBOLQSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3