Merck
936650
Sigma-Aldrich
Lithium perchlorate
Technipur®, battery grade, dry, 99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Kwas nadchlorowy, Lithium cloricum, Sól litowa
Wybierz wielkość
936650-250G
11 050,00 zł
936650-500G
19 910,00 zł
936650-1KG
43 820,00 zł
11 050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
936650-250G
11 050,00 zł
936650-500G
19 910,00 zł
936650-1KG
43 820,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
LiClO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
106.39
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
26111700
NACRES:
NA.21
11 050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
battery grade
Poziom jakości
Próba
99.99% trace metals basis
Formularz
dry
powder and chunks
mp
236 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: 106.4 g/L at 20 °C
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
[Li+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4.Li/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
Klucz InChI
MHCFAGZWMAWTNR-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Nadchloran litu (LiClO4) jest stosowany jako elektrolit w bateriach litowo-siarkowych.[1] [2] [3]
Informacje prawne
Technipur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Impact of lithium chlorate salts on structural and electrical properties of natural polymer electrolytes for all solid state lithium polymer batteries.
Perumal P, et al.
Vacuum, 159, 277-281 (2019)
Nonaqueous liquid electrolytes for lithium-based rechargeable batteries
Xu K, et al.
Chemical Reviews, 104(10), 4303-4418 (2004)
Effect of Lithium Perchlorate on the Optoelectrical and Thermal Properties of Poly (Vinylpyrrolidone)/Nano-Cesium Aluminate Solid Polymer Electrolytes
Saeed A M, et al.
Polymer-Plastics Technology and Engineering, 57(15), 1554-1566 (2017)