Kluczowe dokumenty
931969
Lithium perchlorate
anhydrous, ≥99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Sól litowa kwasu nadchlorowego
Wybierz wielkość
1220,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1220,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
anhydrous
battery grade
Poziom jakości
Próba
≥99.9% trace metals basis
Formularz
powder
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
zanieczyszczenia
≤1000 ppm (trace metals analysis)
pH
6.0-7.5 (25 °C, 5%, aq.sol.)
mp
236 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: 59.8 g/dL at 25 °C
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤30 ppm
sulfate (SO42-): ≤10 ppm
ślady kationów
Fe: ≤5 ppm
heavy metals: ≤10 ppm
Zastosowanie
battery manufacturing
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
[Li+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4.Li/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
Klucz InChI
MHCFAGZWMAWTNR-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Przemysłowo nadchloran litu jest wytwarzany na kilka sposobów. Najczęściej jest on przygotowywany z nadchloranu sodu w reakcji metatezy z chlorkiem litu lub węglanem litu. Nadchloran litu może być również wytwarzany przez bezpośrednie elektrochemiczne utlenianie chlorku litu lub przez reakcję węglanu litu z kwasem nadchlorowym. Hydrat można wysuszyć przez wysoce kontrolowane ogrzewanie lub przez wyparcie wody lotnymi aminami, które usuwa się przez suszenie pod próżnią.
Zastosowanie
Naukowcy wykorzystują również nadchloran litu jako sól elektrolityczną w środowisku wodnym podczas testowania elektrokatalizatorów. Na przykład, ostatnie eksperymenty nad elektrochemiczną redukcją azotu za pomocą nanocząstek TiO2 [5] lub nanocząstek złota [6] wykorzystują wodny nadchloran litu jako elektrolit.
Opakowanie
500g w butelce foliowej
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)