Kluczowe dokumenty
921351
Reduced graphene oxide enhanced PAQS composite for battery
Synonim(y):
Poli(siarczek antrachinonylu) (PAQS) zredukowany tlenek grafenu
Wybierz wielkość
1030,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1030,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
battery grade
Poziom jakości
Formularz
powder
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Zastosowanie
battery manufacturing
kategoria ekologicznej alternatywy
, Enabling
ciąg SMILES
[C]
InChI
1S/C
Klucz InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Advanced technologies for energy conversion and storage aim to improve performance and reduce environmental impact.