Merck
92749
Sigma-Aldrich
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride
≥95.0% (GC)
Synonim(y):
(2-Chloromethoxyethyl)trimethylsilane, Chloromethyl 2-trimethylsilylethyl ether, SEM-Cl, SEM-chloride
Wybierz wielkość
5 ML
853,00 zł
25 ML
2100,00 zł
853,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 ML
853,00 zł
25 ML
2100,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3SiCH2CH2OCH2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.72
Beilstein:
3587289
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
853,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥95.0% (GC)
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.435 (lit.)
n20/D 1.436
bp
170-172 °C (lit.)
57-59 °C/8 mmHg (lit.)
gęstość
0.942 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ether
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)CCOCCl
InChI
1S/C6H15ClOSi/c1-9(2,3)5-4-8-6-7/h4-6H2,1-3H3
Klucz InChI
BPXKZEMBEZGUAH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride (SEM-Cl) is a widely used reagent for the preparation protection groups for amines, alcohols, phenols, and carboxy groups.[1][2] The nitrogen of amides and sulfonamides groups are also protected by using SEM-Cl reagent.[1]
Zastosowanie
SEM-Cl can be used as a reagent for the preparation of 2,4,5-trisubstituted tetrahydropyrans form homoallylic alcohols by a Prins-type cyclization reaction.[1] It can also be used in the synthesis of amino acid SEM esters from N-protected amino acids in the presence of lithium carbonate.[3]
Inne uwagi
Protecting-group reagent for alcohols and other functional groups selectively removable with Bu4NF [4][5][6]; Protecting group for pyrroles and imidazoles, facilitating selective metalation [7]; Reagent for the introduction of a protected C1 building block [8]
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
114.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
46 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protecting groups for the pyrrole and indole nitrogen atom. The [2-(trimethylsilyl) ethoxy] methyl moiety. Lithiation of 1-[[2-(trimethylsilyl) ethoxy] methyl] pyrrole.
Muchowski J, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 49(1), 203-205 (1984)
K Kim et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (21), 2268-2269 (2002-09-21)
A synthetic method to prepare a novel polymer-supported 2-(diphenylmethylsilyl)ethoxymethyl chloride (DSEM-Cl) linker and its applications are described.
T. Wada et al.
Tetrahedron Letters, 36, 1683-1683 (1995)
N. Fujina et al.
Heterocycles, 34, 303-303 (1992)
D. Crich et al.
Synlett, 117-117 (1990)