Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
grade
anhydrous
Quality Segment
vapor density
2.5 (vs air)
vapor pressure
2.7 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.8%
autoignition temp.
833 °F
expl. lim.
15.2 %
refractive index
n
bp
153 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
density
0.944 g/mL (lit.)
SMILES string
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
InChI key
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description anhydrous, ≥99.8% | description anhydrous, ZerO2®, 99.8% | description ReagentPlus®, ≥99% |
| grade anhydrous | grade ZerO2® | grade - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| assay ≥99.8% | assay 99.8% | assay ≥99% |
| mp −61 °C (lit.) | mp −61 °C (lit.) | mp −61 °C (lit.) |
| bp 153 °C (lit.) | bp 153 °C (lit.) | bp 153 °C (lit.) |
| autoignition temp. 833 °F | autoignition temp. 833 °F | autoignition temp. 833 °F |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N,N-Dimethylformamide
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
135.5 °F - closed cup
flash_point_c
57.5 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
68-12-2
68-12-2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?