Merck
294942
Sigma-Aldrich
N,N-Dicyclohexylmethylamine
97%
Synonim(y):
N-Methyldicyclohexylamine
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H11)2NCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.34
Beilstein:
2074991
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.49 (lit.)
tw
265 °C (lit.)
gęstość
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CN(C1CCCCC1)C2CCCCC2
InChI
1S/C13H25N/c1-14(12-8-4-2-5-9-12)13-10-6-3-7-11-13/h12-13H,2-11H2,1H3
Klucz InChI
GSCCALZHGUWNJW-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
N,N-Dicyclohexylmethylamine has been employed as:
  • catalyst during O-phenylation of tertiary alcohol with organobismuth(V) compounds
  • base during Pd-catalyzed 5-endo-trig cyclization of 1-(o-bromophenyl)-2-methylprop-2-en-1-ol
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sriram Kumar et al.
Nature communications, 11(1), 2960-2960 (2020-06-13)
Nucleic acid-based materials enable sub-nanometer precision in self-assembly for fields including biophysics, diagnostics, therapeutics, photonics, and nanofabrication. However, structural DNA nanotechnology has been limited to substantially hydrated media. Transfer to organic solvents commonly used in polymer and peptide synthesis results
Copper (II)-catalyzed O-phenylation of alcohols with organobismuth (V) reagents.
Sakurai N, et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 7, 254-264 (2007)
Heck-type reactions of allylic alcohols: Part IV:(2-Substituted)-1-indanones via 5-endo-trig cyclizations.
Zawisza AM, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 283(1), 140-145 (2008)
Produkty
What is COgen? What is COware? What is the SyTracks COgenerator system? And more questions answered.