Merck
923435
Sigma-Aldrich
Di-1-adamantylphosphinoferrocene
greener alternative
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H39FeP
Masa cząsteczkowa:
486.45
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.21
Formularz
powder, crystals or chunks
Poziom jakości
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
256-262 °C
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
Naszym celem jest dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. Ten produkt został ulepszony pod kątem wydajności katalitycznej. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Zastosowanie
Di-1-adamantylofosfinoferrocen jest ligandem fosfinowym dla reakcji sprzęgania krzyżowego katalizowanych Pd.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)