Merck
923443
Sigma-Aldrich
PhMPhos
greener alternative
Synonim(y):
1-diadamantylofosfino-1′-difenylofosfinoferrocen
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H48FeP2
Masa cząsteczkowa:
670.62
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Formularz
powder
Poziom jakości
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
grupa funkcyjna
phosphine
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
Naszym celem jest dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. Ten produkt został ulepszony pod kątem wydajności katalitycznej. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Zastosowanie
PhMPhos to niesymetryczny ligand fosfinowy na bazie ferrocenu. Seria ligandów MPhos to niesymetryczne difosfino-ferroceny zawierające nieporęczną grupę adamantylową. Katalizatory Pd zawierające PhMPhos mogą być stosowane do różnych transformacji sprzęgania krzyżowego, w tym sprzęgania Suzuki, sprzęgania C-P i sprzęgania Csp2-Csp3. Zademonstrowane sprzężenia Csp2-Csp3 obejmują sprzężenie Murahashi-Feringa (Alkil-Li), sprzężenie Kumada-Corriu (Alkil-MgX), sprzężenie Negishi (Alkil-ZnX) i sprzężenie Suzuki-Miyaura (Alkil-B(OR2)).
Dowiedz się więcej o ligandach i katalizatorach MPhos.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)