Merck
923478
Sigma-Aldrich
CyMPhos
Synonim(y):
1-diadamantylofosfino-1′-dicykloheksylofosfinoferrocen
Wybierz wielkość
100 MG
364,00 zł
500 MG
1090,00 zł
364,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
364,00 zł
500 MG
1090,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H60FeP2
Masa cząsteczkowa:
682.72
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
364,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
Poziom jakości
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
c1(P(C2CCCCC2)C3CCCCC3)cccc1.c4(P([C@@]56C[C@@H](C[C@H]7C6)C[C@@H](C7)C5)[C@@]89C[C@@H](C[C@H]%10C9)C[C@@H](C%10)C8)cccc4.[Fe]
Zastosowanie
CyMPhos to niesymetryczny ligand fosfinowy na bazie ferrocenu. Seria ligandów MPhos to niesymetryczne difosfino-ferroceny zawierające nieporęczną grupę adamantylową. Katalizatory Pd zawierające CyMPhos mogą być stosowane do różnych transformacji sprzęgania krzyżowego, w tym sprzęgania Suzuki, sprzęgania C-P i sprzęgania Csp2-Csp3. Zademonstrowane sprzężenia Csp2-Csp3 obejmują sprzężenie Murahashi-Feringa (Alkil-Li), sprzężenie Kumada-Corriu (Alkil-MgX), sprzężenie Negishi (Alkil-ZnX) i sprzężenie Suzuki-Miyaura (Alkil-B(OR2)).
Dowiedz się więcej o ligandach i katalizatorach MPhos.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tunable Unsymmetrical Ferrocene Ligands Bearing a Bulky Di-1-adamantylphosphino Motif for Many Kinds of Csp2?Csp3 Couplings
Guolin Xu, Peng Gao, and Thomas J. Colacot
ACS Catalysis, 12, 5123?5135-5123?5135 (2022)
Produkty
YPhos ligands facilitate palladium-catalyzed coupling reactions of aryl chlorides under mild conditions with short reaction times.