Merck
133485
Sigma-Aldrich
4-Amino-1-naphthol hydrochloride
technical grade, 90%
About This Item
Wzór liniowy:
H2NC10H6OH · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.65
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
technical grade
Próba
90%
Postać
solid
mp
273 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
Cl.Nc1ccc(O)c2ccccc12
InChI
1S/C10H9NO.ClH/c11-9-5-6-10(12)8-4-2-1-3-7(8)9;/h1-6,12H,11H2;1H
Klucz InChI
FDBQTRARWCKEJY-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
4-Amino-1-naphthol hydrochloride was used in the synthesis of 2-(3-aminophenol)-6-(4-amino-1-naphthol)-4-chloro-s-triazine. It was used in the synthesis of 4-aminoalkyl-1-naphthol derivatives.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S F Teng et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical sciences and applications, 740(1), 1-15 (2000-05-08)
A synthetic bifunctional ligand (22/8) comprising a triazine scaffold substituted with 3-aminophenol (22) and 4-amino-1-naphthol (8) has been designed, synthesised, characterised and immobilized on agarose beads to create a robust, highly selective affinity adsorbent for human immunoglobulin G (IgG). Scatchard
Ute F Röhrig et al.
Journal of medicinal chemistry, 53(3), 1172-1189 (2010-01-09)
Indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) is an important therapeutic target for the treatment of diseases such as cancer that involve pathological immune escape. We have used the evolutionary docking algorithm EADock to design new inhibitors of this enzyme. First, we investigated the