Merck
91917
Sigma-Aldrich
5,5,5-Trifluoro-DL-leucine
≥98.0% (sum of isomers, HPLC)
Synonim(y):
(±)-2-Amino-4-(trifluoromethyl)pentanoic acid
Wybierz wielkość
500 MG
2010,00 zł
2010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 MG
2010,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H10F3NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
2010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥98.0% (sum of isomers, HPLC)
Formularz
crystals
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
CC(CC(N)C(O)=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H10F3NO2/c1-3(6(7,8)9)2-4(10)5(11)12/h3-4H,2,10H2,1H3,(H,11,12)
Klucz InChI
XFGVJLGVINCWDP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
5,5,5-Trifluoro-DL-leucine, also known as trifluoroleucine, is an analog of L-leucine amino acid, often used to synthesize highly fluorinated peptides.[1]
Zastosowanie
5,5,5-trifluoroleucine can be incorporated into the coiled-coil peptides to increase their thermal stability.[2]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
E Casalone et al.
Yeast (Chichester, England), 16(6), 539-545 (2000-05-03)
The function of the open reading frame (ORF) YOR108w of Saccharomyces cerevisiae has been analysed. The deletion of this ORF from chromosome XV did not give an identifiable phenotype. A mutant in which both ORF YOR108w and LEU4 gene have
D I Johnson et al.
Journal of bacteriology, 155(1), 49-55 (1983-07-01)
Mutants of Escherichia coli K-12 resistant to either the threonine analog DL-alpha-amino-beta-hydroxyvaleric acid or the leucine analog 5',5',5'-trifluoro-DL-leucine were isolated. One DL-alpha-amino-beta-hydroxyvaleric acid-resistant mutant strain, designated SP572, constitutively expressed the thr and ilv operons. The mutant allele, avr-16, was localized
I Bardazzi et al.
Folia microbiologica, 49(5), 534-538 (2005-02-11)
Two new plasmids, pEC3 and pECkan, were constructed and their use in yeast transformation described. Both plasmids are derivative of the pRS416 vector, in which the URA3 auxotrophic marker was replaced by the LEU4* gene (pEC3) or the kanMX4 gene
A coiled coil with a fluorous core
B Bilgicer
Journal of the American Chemical Society, 19, 4393-4399 (2001)
Stabilization of coiled-coil peptide domains by introduction of trifluoroleucine
Y Tang
Biochemistry, 40, 2790-2796 (2001)