Merck
602590
Sigma-Aldrich
5,5,5-Trifluoro-L-leucine, N-t-Boc derivative
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H18F3NO4
Masa cząsteczkowa:
285.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
285.26 by atom % calculation
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Boc
ciąg SMILES
CC(C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C11H18F3NO4/c1-6(11(12,13)14)5-7(8(16)17)15-9(18)19-10(2,3)4/h6-7H,5H2,1-4H3,(H,15,18)(H,16,17)/t6?,7-/m0/s1
Klucz InChI
PLTXZUYAJDKNFI-MLWJPKLSSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)