Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1650,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H26NOP
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
387.45
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
1650,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
solid
optical activity
[α]22/D -57.0°, c = 1 in chloroform
mp
111-116 °C
functional group
ether, phosphine
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)(C)[C@@H]1N=C(C2=CC=CC=C2P(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)OC1
InChI
1S/C25H26NOP/c1-25(2,3)23-18-27-24(26-23)21-16-10-11-17-22(21)28(19-12-6-4-7-13-19)20-14-8-5-9-15-20/h4-17,23H,18H2,1-3H3/t23-/m1/s1
InChI key
DMOLTNKQLUAXPI-HSZRJFAPSA-N
General description
The product is a phosphinooxazoline (PHOX) ligand introduced by Pfaltz and coworkers. These non-symmetrical modular P,N-ligands are particularly useful in cases where double bond migration leads to undesired products or mixtures of isomers.
Application
(S)-4-tert-Butyl-2-[2-(diphenylphosphino)phenyl]-2-oxazoline can be used as a ligand for enantioselective Heck reaction without any C=C double bond migration byproduct. It can also be used in a rhodium(I)-catalyzed enantioselective desymmetrization reaction of meso-3,5-dimethyl glutaric anhydride, to form substituted syn-deoxypolypropionate fragments in a single transformation.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description ≥97% | description 97% | description - |
| assay 97% | assay ≥97% | assay 97% | assay - |
| form solid | form - | form solid | form solid |
| functional group phosphine, ether | functional group fluoro, phosphine | functional group ether, phosphine | functional group - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| optical activity [α]22/D -57.0°, c = 1 in chloroform | optical activity - | optical activity - | optical activity - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![(S)-4-tert-Butyl-2-[2-(diphenylphosphino)phenyl]-2-oxazoline 97%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/305/738/18b6aec6-fcf7-4a6d-a8ac-134c41bee9d2/640/18b6aec6-fcf7-4a6d-a8ac-134c41bee9d2.png)
![(R)-1-{(RP)-2-[2-(Diphenylphosphino)phenyl]ferrocenyl}ethylbis[3,5-bis-(trifluoromethyl)phenyl]phosphine ≥97%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/185/002/97358faf-b2d8-4de5-9315-73b6a8b3ae26/640/97358faf-b2d8-4de5-9315-73b6a8b3ae26.png)
![(4S)-2-[2-(diphenylphosphino)phenyl]-4,5-dihydro-5,5-dimethyl-4-(1-methylethyl)-oxazole 97%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/107/824/762d9981-a585-4c92-862b-4c9fef6e2fc1/640/762d9981-a585-4c92-862b-4c9fef6e2fc1.png)