Merck
918083
Sigma-Aldrich
2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline nickel (ll) bromide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H12Br2N2Ni
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
426.76
Kod UNSPSC:
12352200
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
>300 °C
Zastosowanie
Bromek niklu (ll) 2,9-dimetylo-1,10-fenantroliny jest prekatalizatorem Ni stosowanym w różnych reakcjach sprzęgania krzyżowego.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Qing-Yuan Meng et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 56(43), 13426-13430 (2017-08-24)
We report the efficient carboxylation of bromides and triflates with K2 CO3 as the source of CO2 in the presence of an organic photocatalyst in combination with a nickel complex under visible light irradiation at room temperature. The reaction is