For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
106860
Acetylferrocene
95%
Synonim(y):
(Acetylcyclopentadienyl)cyclopentadienyliron, 1-Ferrocenylethanone, Acetoferrocene
Wybierz wielkość
299,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
299,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
solid
przydatność reakcji
core: iridium
reagent type: catalyst
mp
81-83 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.CC(=O)[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/C7H7O.C5H5.Fe/c1-6(8)7-4-2-3-5-7;1-2-4-5-3-1;/h2-5H,1H3;1-5H;
Klucz InChI
PHMAOJNZIFULOG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?