Merck
91733
Sigma-Aldrich
Trimethylsilyl trifluoroacetate
≥97.0% (T)
Synonim(y):
Trifluoroacetic acid trimethylsilyl ester
About This Item
Wzór liniowy:
CF3CO2Si(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.20
Beilstein:
1773314
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
gęstość pary
>1 (vs air)
Próba
≥97.0% (T)
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.336 (lit.)
n20/D 1.336
bp
88-90 °C (lit.)
gęstość
1.078 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H9F3O2Si/c1-11(2,3)10-4(9)5(6,7)8/h1-3H3
Klucz InChI
VIYXXANHGYSBLY-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
For the ring opening of cyclopropyl ketones[1]; XeF2-mediated trifluoromethylation of aromatic compounds[2]
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Julie A Balko et al.
Journal of zoo and wildlife medicine : official publication of the American Association of Zoo Veterinarians, 49(3), 680-688 (2018-09-14)
Prolonged anesthetic recovery time is a common complication of chelonian inhalant anesthesia and may be exacerbated by right-to-left intracardiac shunting of blood. Epinephrine may decrease intracardiac shunting, which may shorten anesthetic recovery time. The study objective was to assess inhalant
Y. Tanabe et al.
The Journal of Organic Chemistry, 53, 4582-4582 (1988)
M. Demuth et al.
Helvetica Chimica Acta, 64, 2759-2759 (1981)