This product is currently supplied as a 10 mL package. Please see the link below to review the product datasheet for additional information:
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/387/889/915963-protocol-ms.pdf
Kluczowe dokumenty
915963
TissueFab® bioink Conductive
Vis/405 nm
Synonim(y):
Bioink, Bioprinting 3D, GelMA, TissueFab
Wybierz wielkość
2350,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2350,00 zł
Polecane produkty
opis
0.2 μm sterile filtered, suitable for 3D bioprinting applications
Poziom jakości
Formularz
gel form (viscous)
zanieczyszczenia
≤5 CFU/g Bioburden (Fungal)
≤5 CFU/g Bioburden (Total Aerobic)
kolor
black
pH
6.5-7.5
Zastosowanie
3D bioprinting
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Bioinks enable 3D bioprinting of tissue constructs for drug screening and transplantation; select suitable bioinks for specific tissue engineering.
Biotusze umożliwiają biodrukowanie 3D konstruktów tkankowych do badań przesiewowych leków i przeszczepów; wybór odpowiednich biotuszów do określonej inżynierii tkankowej.
Learn how 3D bioprinting is revolutionizing drug discovery with highly-controllable cell co-culture, printable biomaterials, and its potential to simulate tissues and organs. This review paper also compares 3D bioprinting to other advanced biomimetic techniques such as organoids and organ chips.
-
Hi I was wondering what volume you sell your TissueFab Bioink Conductive for?