Merck
716898
Sigma-Aldrich
Gold nanorods
carboxyl terminated, 10 nm diameter, λmax, 808 nm, dispersion in H2O
Synonim(y):
Au nanorods, Gold nanorod
Wybierz wielkość
1 ML
7300,00 zł
7300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 ML
7300,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
7300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Formularz
colloidal suspension
dispersion in H2O
nanorod
stężenie
≥1800.0 μg/mL
śr. × dł.
10 nm × 41 nm ± 10%
zanieczyszczenia
<0.0001% CTAB
średnica
10 nm
pH
6-8
gęstość
1 g/mL at 25 °C
λmaks.
808 nm
Mw/Mn
(<10% CV, monodispersity)
>95 (rods)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Au]
InChI
1S/Au
Klucz InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Dostrajanie tłumienia interfejsu chemicznego w pojedynczych nanopręcikach złota poprzez zależne od pH interakcje gospodarz-gość przy użyciu cucurbit[6]uril...: Badanie to pokazuje, w jaki sposób właściwości funkcjonalne nanoprętów złota mogą być dynamicznie dostrajane za pomocą oddziaływań wrażliwych na pH, otwierając nowe możliwości dla precyzyjnych zastosowań biosensorycznych, kluczowych zarówno w przemyśle farmaceutycznym, jak i biotechnologicznym (Kim i Ha, 2024).
  • Ultraczuły aptasensor SERS wykorzystujący bimetaliczne nanorody SERS Au@Ag do selektywnego wykrywania amantadyny w żywności ..: Nanorody złota są wykorzystywane do zwiększenia czułości powierzchniowo wzmocnionego rozpraszania ramanowskiego (SERS) do wykrywania zanieczyszczeń w produktach spożywczych, podkreślając ich rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa i zgodności w przemyśle spożywczym (Wang et al., 2024).
  • Test uwodnienia śluzu płucnego in situ z wykorzystaniem dyfuzji rotacyjnej i translacyjnej nanoprętów złota za pomocą optycznej koherentnej tomografii wrażliwej na polaryzację: Ta innowacyjna aplikacja demonstruje zastosowanie nanoprętów złota w diagnostyce medycznej, w szczególności do oceny stanu zdrowia płuc, co ma kluczowe znaczenie dla badań układu oddechowego w warunkach klinicznych (Oeler et al., 2024).
  • 4D-STEM Mapping of Nanocrystal Reaction Dynamics and Heterogeneity in a Graphene Liquid Cell: Podkreśla zastosowanie nanoprętów złota w badaniach nad zaawansowanymi materiałami, w szczególności w wizualizacji reakcji chemicznych w nanoskali, które mają kluczowe znaczenie dla opracowywania nowych nanomateriałów do różnych zastosowań przemysłowych (Liu et al., 2024).
Właściwości fizyczne
Do not freeze, quality lost if frozen even once. Please keep at approximately 4 °C
Informacje prawne
Produkt ten został wyprodukowany zgodnie z metodami zastrzeżonymi w patentach U.S. Pat. Nr 8,956,440 i 8,241,922.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Gold nanostructures such as nanorods, nanowires and microgold have found applications in exciting fields such as biomedical engineering, catalysis and diagnostics.
Among various ceramics, one-dimensional (1-D) piezoelectric ceramics have attracted significant scientific attention for use in energy harvesting.
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.