Merck
920975
Sigma-Aldrich
TissueFab® bioink 
(GelAlgHA)ma -UV/365 nm
Synonim(y):
AlgMA, Alginian, Bioink, GelMA, HAMA, Kwas hialuronowy, Żelatyna
About This Item
Kod UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.25
Poziom jakości
opis
suitable for 3D bioprinting applications
sterylność
sterile-filtered
Formularz
viscous liquid (or gel)
zanieczyszczenia
<5 CFU/g Bioburden (Fungal)
<5 CFU/g Bioburden (Total Aerobic)
kolor
colorless to pale yellow
wielkość cząstki
0.2 μm
pH
(6.5-7.5)
Zastosowanie
3D bioprinting
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
TissueFab®- Biotusz HAMA-AlgMA-UV to biotusz na bazie alginianu metakrylanu do zastosowań w biodruku 3D. Formuła jest zoptymalizowana pod kątem biodruku 3D tkanek i konstrukcji przy użyciu biodrukarek 3D opartych na wytłaczaniu i może być stosowana do biodruku hydrożeli wypełnionych komórkami w pożądanym kształcie bez żadnego materiału nośnego. Sieciowanie wydrukowanych struktur może odbywać się w jednym etapie przy użyciu światła UV w celu dalszej hodowli i dojrzewania komórek do zastosowań w inżynierii tkankowej i medycynie regeneracyjnej.
Ten bioink pochodzi z naturalnych polimerów - kwasu hialuronowego, alginianu i żelatyny. Kwas hialuronowy, znany również jako hialuronian sodu lub hialuronian, jest anionowym, niesiarczanowym glikozoaminoglikanem (GAG). Alginian, znany również jako alginian sodu lub kwas alginowy, jest naturalnym biopolimerem otrzymywanym z alg brunatnych. Alginian jest naturalnym polisacharydem szeroko stosowanym w inżynierii tkankowej. Żelatyna zawiera bioaktywne sekwencje peptydowe podobne do natywnej macierzy zewnątrzkomórkowej, które promują adhezję komórek za pośrednictwem integryny i degradację enzymatyczną wrażliwą na MMP, które są niezbędne dla funkcji komórkowych, takich jak migracja, proliferacja i różnicowanie.
Cechy i korzyści
  • Gotowa do użycia formuła zoptymalizowana pod kątem wysokiej wierności druku i żywotności komórek, eliminująca długotrwały proces opracowywania formuły biokomponentu.
  • Protokoły krok po kroku opracowane i przetestowane przez naukowców MilliporeSigma 3D Bioprinting, nie wymagające wcześniejszego doświadczenia w bioprintingu 3D.
  • Odpowiedni dla różnych modeli biodrukarek 3D opartych na wytłaczaniu
Opakowanie
10 ml w szklanej butelce
Informacje prawne
TISSUEFAB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Bioinks enable 3D bioprinting of tissue constructs for drug screening and transplantation; select suitable bioinks for specific tissue engineering.
Biotusze umożliwiają biodrukowanie 3D konstruktów tkankowych do badań przesiewowych leków i przeszczepów; wybór odpowiednich biotuszów do określonej inżynierii tkankowej.
Learn how 3D bioprinting is revolutionizing drug discovery with highly-controllable cell co-culture, printable biomaterials, and its potential to simulate tissues and organs. This review paper also compares 3D bioprinting to other advanced biomimetic techniques such as organoids and organ chips.