Merck
921610
Sigma-Aldrich
TissueFab® bioink 
(GelAlg)ma -Vis/405 nm
Synonim(y):
Alginian, Alginian metakrylamidu, Alginian metakryloilu, Alginian sodu, Bioink, Biokomponent alginianowy, Metakrylan alginianu
Wybierz wielkość
1 EACH
1770,00 zł
1770,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EACH
1770,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.23
1770,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
opis
suitable for 3D bioprinting applications
sterylność
sterile-filtered
Formularz
viscous liquid (or gel)
zanieczyszczenia
≤5 CFU/g Bioburden (Fungal)
≤5 CFU/g Bioburden (Total Aerobic)
kolor
colorless to pale yellow
wielkość cząstki
0.2 μm
mp
6.5-7.5
Zastosowanie
3D bioprinting
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
TissueFab® - Biokomponent AlgMA-UV to biokomponent na bazie alginianu metakrylanu do zastosowań w biodruku 3D. Formuła jest zoptymalizowana pod kątem biodruku 3D tkanek i konstruktów przy użyciu biodrukarek 3D opartych na ekstruzji. Biotusz może być stosowany do biodruku hydrożeli wypełnionych komórkami w pożądanym kształcie bez żadnego materiału nośnego. Sieciowanie wydrukowanych struktur może być wykonane w jednym kroku przy użyciu fotosieciowania za pośrednictwem światła widzialnego. Biotusz ten znajduje zastosowanie w hodowli komórek 3D, inżynierii tkankowej i medycynie regeneracyjnej.
Biotusz ten pozyskiwany jest z naturalnych polimerów - alginianu i żelatyny. Alginian, znany również jako alginian sodu lub kwas alginowy, jest naturalnym biopolimerem uzyskiwanym z alg brunatnych. Alginian jest naturalnym polisacharydem szeroko stosowanym w inżynierii tkankowej. Żelatyna zawiera bioaktywne sekwencje peptydowe podobne do natywnej macierzy zewnątrzkomórkowej, które promują adhezję komórek za pośrednictwem integryn i degradację enzymatyczną wrażliwą na MMP, które są niezbędne dla funkcji komórkowych, takich jak migracja, proliferacja i różnicowanie.
Opakowanie
10 ml w szklanej butelce
Inne uwagi
  • Gotowa do użycia formuła zoptymalizowana pod kątem wysokiej wierności druku i żywotności komórek, eliminująca długotrwały proces opracowywania formuły biotuszu.
  • Zawiera protokoły krok po kroku
  • Nadaje się do różnych bioprinterów 3D opartych na ekstruzji
Informacje prawne
TISSUEFAB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Bioinks enable 3D bioprinting of tissue constructs for drug screening and transplantation; select suitable bioinks for specific tissue engineering.
Biotusze umożliwiają biodrukowanie 3D konstruktów tkankowych do badań przesiewowych leków i przeszczepów; wybór odpowiednich biotuszów do określonej inżynierii tkankowej.
Learn how 3D bioprinting is revolutionizing drug discovery with highly-controllable cell co-culture, printable biomaterials, and its potential to simulate tissues and organs. This review paper also compares 3D bioprinting to other advanced biomimetic techniques such as organoids and organ chips.