Yes, any of GelMA based bioinks, such as 918741, can be used for DLP 3D printing, but some adjustments are needed. The DLP printer should have a heating function, or the bioink needs to be heated before printing to make the GelMA a low viscosity liquid. Additionally, a photo-absorber needs to be added to the bioink to scavenge scattered light.
Kluczowe dokumenty
918741
TissueFab® bioink
(Gel)ma -VIS/405nm, low endotoxin
Synonim(y):
Bioink, GelMA, Metakrylamid żelatyny, Metakrylan żelatyny, Metakryloil żelatyny
Wybierz wielkość
2000,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2000,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
opis
suitable for 3D bioprinting applications
with LAP photoinitiator
sterylność
sterile-filtered
Formularz
viscous liquid
zanieczyszczenia
≤5 CFU/g Bioburden (Fungal)
≤5 CFU/g Bioburden (Total Aerobic)
<50 EU/mL Endotoxin
kolor
colorless to pale yellow
wielkość cząstki
0.2 μm
pH
6.5-7.5
Zastosowanie
3D bioprinting
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Żelatyna metakryloilowa (GelMA) jest polimeryzowalnym materiałem hydrożelowym pochodzącym z naturalnych składników macierzy pozakomórkowej (ECM). Ze względu na niski koszt, obfitość i zachowanie naturalnych motywów wiążących komórki, żelatyna stała się bardzo poszukiwanym materiałem do zastosowań w inżynierii tkankowej. Dodanie fotosieciujących metakryloamidowych grup funkcyjnych w GelMA pozwala na syntezę biokompatybilnych, biodegradowalnych i nieimmunogennych hydrożeli, które są stabilne w biologicznie istotnych warunkach i promują adhezję, rozprzestrzenianie się i proliferację komórek.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Bioinks enable 3D bioprinting of tissue constructs for drug screening and transplantation; select suitable bioinks for specific tissue engineering.
Biotusze umożliwiają biodrukowanie 3D konstruktów tkankowych do badań przesiewowych leków i przeszczepów; wybór odpowiednich biotuszów do określonej inżynierii tkankowej.
Learn how 3D bioprinting is revolutionizing drug discovery with highly-controllable cell co-culture, printable biomaterials, and its potential to simulate tissues and organs. This review paper also compares 3D bioprinting to other advanced biomimetic techniques such as organoids and organ chips.
-
Are there any GelMA products suitable for DLP 3D printing, particularly those that are part of the TissueFab line?