Merck
915033
Sigma-Aldrich
TissueFab® bioink Bone
Vis/405 nm
Synonim(y):
Bioink, Bioprinting 3D, GelMA, TissueFab
Wybierz wielkość
1 EACH
2350,00 zł
2350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EACH
2350,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.23
2350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
opis
0.2 μm sterile filtered
suitable for 3D bioprinting applications
Poziom jakości
Formularz
gel form (viscous)
zanieczyszczenia
≤5 CFU/g Bioburden (Fungal)
≤5 CFU/g Bioburden (Total Aerobic)
kolor
white
pH
6.5-7.5
Zastosowanie
3D bioprinting
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Bioink TissueFab® - GelMA-Bone-Vis jest przeznaczony do promowania osteogennego różnicowania komórek macierzystych. Oparty jest na układzie hydrożelowym metakryloilu żelatyny (GelMA) i hydroksyapatytu (HAp). HAp jest wysoce krystaliczną formą fosforanu wapnia. HAp ma chemiczne podobieństwo do zmineralizowanej fazy kości, co odpowiada za ich doskonałą biokompatybilność oraz właściwości osteoindukcyjne i osteokondukcyjne korzystne dla regeneracji kości. Hydrożele zawierające HAp były badane w literaturze w celu wykazania ich przetwarzalności przy użyciu różnych metod wytwarzania dodatków. Drukowanie struktur wypełnionych komórkami za pomocą preparatów biokomponentów zawierających HAp wykazało doskonałe właściwości osteogenne.
Opakowanie
Produkt zawiera 10 ml roztworu zapakowanego w szklaną butelkę.
Informacje prawne
TISSUEFAB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tunable hydrogel composite with two-step processing in combination with innovative hardware upgrade for cell-based threedimensional bioprinting.
Wust S. et al.
Acta Biomaterialia, 10, 630-640 (2014)
Nano hydroxyapatite particles promote osteogenesis in a three-dimensional bio-printing construct consisting of alginate/gelatin/hASCs
Wang X F et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 6, 6832-6842 (2016)
Yicong Zuo et al.
ACS applied materials & interfaces, 7(19), 10386-10394 (2015-05-01)
Modular tissue engineering holds great potential in regenerating natural complex tissues by engineering three-dimensional modular scaffolds with predefined geometry and biological characters. In modular tissue-like construction, a scaffold with an appropriate mechanical rigidity for assembling fabrication and high biocompatibility for
Xi Chen et al.
International journal of nanomedicine, 11, 4707-4718 (2016-10-04)
Periodontitis is a chronic infectious disease and is the major cause of tooth loss and other oral health issues around the world. Periodontal tissue regeneration has therefore always been the ultimate goal of dentists and researchers. Existing fabrication methods mainly
Mehdi Sadat-Shojai et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 49, 835-843 (2015-02-18)
The ability to encapsulate cells in three-dimensional (3D) protein-based hydrogels is potentially of benefit for tissue engineering and regenerative medicine. However, as a result of their poor mechanical strength, protein-based hydrogels have traditionally been considered for soft tissue engineering only.
Produkty
Bioinks enable 3D bioprinting of tissue constructs for drug screening and transplantation; select suitable bioinks for specific tissue engineering.
Biotusze umożliwiają biodrukowanie 3D konstruktów tkankowych do badań przesiewowych leków i przeszczepów; wybór odpowiednich biotuszów do określonej inżynierii tkankowej.
Learn how 3D bioprinting is revolutionizing drug discovery with highly-controllable cell co-culture, printable biomaterials, and its potential to simulate tissues and organs. This review paper also compares 3D bioprinting to other advanced biomimetic techniques such as organoids and organ chips.