Kluczowe dokumenty
914223
Biotin-SLF
Synonim(y):
(R)-3-(3,4-dimetoksyfenylo)-1-(3-(4,18-diokso-22-((3aS,4S,6aR)-2-oksoheksahydro-1H-tieno[3,4-d]imidazol-4-ylo)-8,11,14-trioksa-5,17-diazadokosanamido)fenylo)propylo-2-karboksylan(S)-1-(3,3-dimetylo-2-oksopentanoilo)piperydyny, Bio-SLF, Ligand FKBP12WT sprzężony z biotyną, Ligand SLF sprzężony z biotyną, Sonda powinowactwa FKBP12WT do badań 11779 i ukierunkowanej degradacji białek
Wybierz wielkość
2870,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2870,00 zł
Polecane produkty
ligand
biotin
Poziom jakości
Formularz
powder
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(CCC(NCCOCCOCCOCCNC(CCCC[C@@H]1SC[C@@](N2)([H])[C@]1([H])NC2=O)=O)=O)NC3=CC([C@H](OC([C@@H]4CCCCN4C(C(C(C)(C)CC)=O)=O)=O)CCC5=CC=C(OC)C(OC)=C5)=CC=C3
Klucz InChI
QFIMAWUXIBINCP-SLBVAARVSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Powiązane narzędzia:
Dodatkowe dwufunkcyjne narzędzia dla wariantów FKPB12:
- dTAG-13 (SML2601) dla FKBP12F36V; i KB02-SLF (914738), KB03-SLF (914975) i KB04-SLF (913715) dla FKBP12WT.
- Sonda powinowactwa Cereblon (CRBN): Biotyna-Thalidomid (913979)
Inne uwagi
Informacje prawne
produkt powiązany
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)