Merck
911798
Sigma-Aldrich
N-(4-Bromophenyl)-N-phenylacrylamide
≥95%
Synonim(y):
Elektrofilowy fragment zwiadowczy, Fragment zwiadowczy dla docelowej cysteiny, KB05
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H12BrNO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
302.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
(Powder or crystals or solid or chunks)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Brc1ccc(cc1)N(c2ccccc2)C(=O)C=C
InChI
1S/C15H12BrNO/c1-2-15(18)17(13-6-4-3-5-7-13)14-10-8-12(16)9-11-14/h2-11H,1H2
Klucz InChI
WFQQVUPOAKOTGT-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
N-(4-bromofenylo)-N-fenyloakryloamid jest cysteinowo-reaktywnym małocząsteczkowym fragmentem do badań chemoproteomicznych i ligandowych zarówno dla tradycyjnie lekowalnych białek, jak i "nielekowalnych" lub trudnych do namierzenia białek. Ten fragment elektrofilowy lub fragment "scout" może być stosowany samodzielnie w odkrywaniu kowalencyjnych ligandów opartych na fragmentach lub włączony do narzędzi dwufunkcyjnych, takich jak elektrofilowe cząsteczki 11779 do ukierunkowanej degradacji białek, jak wykazano w Cravatt Lab do odkrywania ligaz E3.
Informacje prawne
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xiaoyu Zhang et al.
Nature chemical biology, 15(7), 737-746 (2019-06-19)
Ligand-dependent protein degradation has emerged as a compelling strategy to pharmacologically control the protein content of cells. So far, however, only a limited number of E3 ligases have been found to support this process. Here, we use a chemical proteomic
Keriann M Backus et al.
Nature, 534(7608), 570-574 (2016-06-17)
Small molecules are powerful tools for investigating protein function and can serve as leads for new therapeutics. Most human proteins, however, lack small-molecule ligands, and entire protein classes are considered 'undruggable'. Fragment-based ligand discovery can identify small-molecule probes for proteins