Merck
912654
Sigma-Aldrich
N-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)-2-chloroacetamide
≥95%
Synonim(y):
N-chloroacetylo-3,5-bis(trifluorometylo)anilina, Elektrofilowy fragment zwiadowczy, Fragment zwiadowczy dla docelowej cysteiny, KB03
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H6ClF6NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
305.60
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Próba
≥95%
Formularz
powder
InChI
1S/C10H6ClF6NO/c11-4-8(19)18-7-2-5(9(12,13)14)1-6(3-7)10(15,16)17/h1-3H,4H2,(H,18,19)
Klucz InChI
LEYIUTOAQOUAFG-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-Chloro-1-(6-metoksy-1,2,3,4-tetrahydrochinolin-1-ylo)etan-1-on jest cysteinowo-reaktywnym małocząsteczkowym fragmentem do badań chemoproteomicznych i ligandów zarówno dla tradycyjnie lekowalnych białek, jak i "nielekowalnych" lub trudnych do namierzenia białek. Ten fragment elektrofilowy lub fragment "zwiadowczy" może być stosowany samodzielnie w opartym na fragmentach odkrywaniu ligandów kowalencyjnych lub włączony do narzędzi dwufunkcyjnych, takich jak elektrofilowe cząsteczki 11779 do ukierunkowanej degradacji białek, jak wykazano w Cravatt Lab do odkrywania ligaz E3.
Informacje prawne
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
produkt powiązany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Keriann M Backus et al.
Nature, 534(7608), 570-574 (2016-06-17)
Small molecules are powerful tools for investigating protein function and can serve as leads for new therapeutics. Most human proteins, however, lack small-molecule ligands, and entire protein classes are considered 'undruggable'. Fragment-based ligand discovery can identify small-molecule probes for proteins