Kluczowe dokumenty
914010
4-Nitrophenyl (2-(vinyloxy)ethyl) carbonate
≥95%
Synonim(y):
Inicjowany światłem bioortogonalny odczynnik do cykloaddycji photoclick, Odczynnik do fotoklejenia eteru winylowego, VE
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥95%
Formularz
liquid
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Produkt może być używany z naszą linią fotoreaktorów: W tym Penn PhD (Z744035) i SynLED 2.0 (Z744080).
produkt powiązany
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)