Merck
591475
Sigma-Aldrich
Chloroacetamidine hydrochloride
97%
Wybierz wielkość
5 G
248,00 zł
248,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
248,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
ClCH2C(NH)NH2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.99
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
248,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
mp
98-103 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
chloro
ciąg SMILES
Cl[H].NC(=N)CCl
InChI
1S/C2H5ClN2.ClH/c3-1-2(4)5;/h1H2,(H3,4,5);1H
Klucz InChI
GUPOZVHRTJYZCX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Mario A Moscarello et al.
Disease models & mechanisms, 6(2), 467-478 (2012-11-03)
Multiple sclerosis (MS) is the most common CNS-demyelinating disease of humans, showing clinical and pathological heterogeneity and a general resistance to therapy. We first discovered that abnormal myelin hypercitrullination, even in normal-appearing white matter, by peptidylarginine deiminases (PADs) correlates strongly