Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2C=CH(OCH2CH2)2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.16
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
98%
refractive index
n
bp
196 °C (lit.)
density
0.968 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCCOCCOC=C
InChI
1S/C6H12O3/c1-2-8-5-6-9-4-3-7/h2,7H,1,3-6H2
InChI key
WULAHPYSGCVQHM-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
181.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
83 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?