Wybierz wielkość
158,50 zł
Cena katalogowa317,00 złZaoszczędź 50%Wybierz wielkość
About This Item
158,50 zł
Cena katalogowa317,00 złZaoszczędź 50%Polecane produkty
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.6843 (lit.)
bp
257 °C/770 mmHg (lit.)
gęstość
1.591 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
isothiocyanate
ciąg SMILES
Brc1ccccc1N=C=S
InChI
1S/C7H4BrNS/c8-6-3-1-2-4-7(6)9-5-10/h1-4H
Klucz InChI
PAFORXDSYWMYGP-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?