Merck
913111
Sigma-Aldrich
Hexane-1,6-diammonium bromide
greener alternative
Synonim(y):
1,6-heksanodiamina, 10439, Dihydrobromek (8CI, 9CI) Dibromek 1,6-heksanodiamoniowy, Dihydrobromek heksametylenodiaminy, NHEXDAB
Wybierz wielkość
10 G
355,00 zł
50 G
1320,00 zł
355,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
355,00 zł
50 G
1320,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H18Br2N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
278.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.23
355,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
opis
Identity by (1H NMR)
Poziom jakości
Formularz
powder
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
kolor
white
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
[Br-].[Br-].[N+H3]CCCCCC[N+H3]
InChI
1S/C6H16N2.2BrH/c7-5-3-1-2-4-6-8;;/h1-8H2;2*1H
Klucz InChI
XSYPBULLQGGYPJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Naszym celem jest dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Ten produkt został ulepszony pod kątem wydajności energetycznej. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Zastosowanie
Perowskity na bazie organohalogenków stały się ważną klasą materiałów do zastosowań w ogniwach słonecznych.[1][2][3] Wariacje/zastępowanie kationów i anionów organohalogenkowych jest wykorzystywane do optymalizacji przerwy pasmowej, długości dyfuzji nośników i wydajności konwersji energii ogniw słonecznych opartych na perowskitach.
Informacje prawne
10439 jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Greatcell Energy Ltd.
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
High Efficiency and High Open Circuit Voltage in Quasi 2D Perovskite Based Solar Cells.
Cohen B E, et al.
Advances in Functional Materials, 27(5), 1604733-1604733 (2017)
Eran Edri et al.
The journal of physical chemistry letters, 4(6), 897-902 (2013-03-21)
Mesoscopic solar cells, based on solution-processed organic-inorganic perovskite absorbers, are a promising avenue for converting solar to electrical energy. We used solution-processed organic-inorganic lead halide perovskite absorbers, in conjunction with organic hole conductors, to form high voltage solar cells. There
Lingling Mao et al.
Journal of the American Chemical Society, 139(14), 5210-5215 (2017-03-18)
Hybrid inorganic-organic perovskites are developing rapidly as high performance semiconductors. Recently, two-dimensional (2D) perovskites were found to have white-light, broadband emission in the visible range that was attributed mainly to the role of self-trapped excitons (STEs). Here, we describe three