Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 645,00 zł 483,75 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2260,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H18I2N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
372.03
MDL number:
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.23
483,75 zł
Cena katalogowa645,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
powder
Quality Segment
color
off-white
SMILES string
[I-].[I-].[N+H3]CCCCCC[N+H3]
InChI
1S/C6H16N2.2HI/c7-5-3-1-2-4-6-8;;/h1-8H2;2*1H
InChI key
UBZXDFQTNLTDMC-UHFFFAOYSA-N
Application
Organohalide based perovskites have emerged as an important class of material for solar cell applications.[1][2] The variations/substitution in organohalide cations and anions is employed for the optimization of the band gap, carrier diffusion length, and power conversion efficiency of perovskites based solar cells.
Legal Information
Product of Greatcell Solar Materials Pty Ltd.
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar Materials Pty Ltd.
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar Materials Pty Ltd.
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| color off-white | color white | color beige | color white |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?