Merck
911364
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) linear dendrimer
carboxyl terminated, PEG Mn 10k, generation 4
Wybierz wielkość
500 MG
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 MG
2440,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C732H1278O414
Masa cząsteczkowa:
16703.73
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
PEG Mn 10k
PEG average Mn 10,000
generation 4
liczba grup powierzchniowych
32
kolor
white to off-white
grupa funkcyjna
carboxylic acid
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
  • Architektura polimeru: Dendrymer z rdzeniem PEG
  • Bis-MPA: kwas 2,2-bis(hydroksymetylo)propionowy
Zastosowanie
Cząsteczki dendrytyczne Bis-MPA są oparte na blokach budulcowych kwasu 2,2-bizmetyloolopropionowego (bis-MPA). Hydrolizowalny łącznik pozwala na degradację do produktów ubocznych, które mogą być ponownie wchłaniane przez organizm lub do wydalanych nietoksycznych małych cząsteczek. Ten dendrytyczny polimer jest biokompatybilny, biodegradowalny i nadaje się do zastosowań biomedycznych. Dendrymery z rdzeniem PEG charakteryzują się doskonałą rozpuszczalnością w wodzie i wysokim stopniem funkcjonalności na łańcuch PEG, co umożliwia ich zastosowanie w zaawansowanych systemach dostarczania leków lub do celowania w leki. Koronę funkcjonalizowaną kwasem karboksylowym można łatwo wykorzystać w reakcjach biokoniugacji.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chemistry of multifunctional polymers based on bis-MPA and their cutting-edge applications.
Garcia-Gallego S, et al.
Progress in Polymer Science, 48, 85-110 (2015)
Chemistry of multifunctional polymers based on bis-MPA and their cutting-edge applications.
Garcia-Gallego S, et al
Progress in Polymer Science, 48, 85-110 (2015)
Anna Carlmark et al.
Chemical Society reviews, 42(13), 5858-5879 (2013-05-01)
Dendritic polymers are highly branched, globular architectures with multiple representations of functional groups. These nanoscale organic frameworks continue to fascinate researchers worldwide and are today under intensive investigation in application-driven research. A large number of potential application areas have been
Produkty
Dendritic molecules' biomedical applications, particularly bis-MPA dendritic scaffolds, hold promise for drug delivery.
Dendrimers, polymer nanostructures, are synthesized for specific purposes by manipulating critical nanoscale design parameters (CNDPs).