Merck
911518
Sigma-Aldrich
Polyester bis-MPA dendron 8 NHBoc, 1 NHS (core)
generation 3
Synonim(y):
Bis-MPA dendron, Dendron NHS-NHBoc
Wybierz wielkość
50 MG
1770,00 zł
1770,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
1770,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C103H165N9O48
Masa cząsteczkowa:
2297.44
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
1770,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
opis
8 NHBoc, 1 NHS (core)
Formularz
solid (Viscous)
masa cząsteczkowa
generation 3
liczba grup powierzchniowych
8
kolor
colorless to white
grupa funkcyjna
(NHS(core))
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
  • Architektura polimeru: Dendron
  • Funkcjonalność grupy końcowej: NHBoc
  • Bis-MPA: kwas 2,2-bis(hydroksymetylo)propionowy
Zastosowanie
Cząsteczki dendrytyczne Bis-MPA są oparte na blokach budulcowych kwasu 2,2-bizmetyloolopropionowego (bis-MPA). Hydrolizowalne łączniki występujące w tego typu polimerach umożliwiają ich degradację do produktów ubocznych, które mogą być ponownie wchłaniane przez organizm lub do wydalanych nietoksycznych małych cząsteczek. Dlatego też ta grupa polimerów dendrytycznych jest biokompatybilna i biodegradowalna, co czyni je odpowiednimi do zastosowań biomedycznych. Korona funkcjonalizowana NHBoc i rdzeń funkcjonalizowany NHS tego produktu mogą być łatwo stosowane w reakcjach biokoniugacji.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chemistry of multifunctional polymers based on bis-MPA and their cutting-edge applications
Garcia-Gallego S, et al
Progress in Polymer Science, 48, 85-110 (2015)
Anna Carlmark et al.
Chemical Society reviews, 42(13), 5858-5879 (2013-05-01)
Dendritic polymers are highly branched, globular architectures with multiple representations of functional groups. These nanoscale organic frameworks continue to fascinate researchers worldwide and are today under intensive investigation in application-driven research. A large number of potential application areas have been
Produkty
Dendritic molecules' biomedical applications, particularly bis-MPA dendritic scaffolds, hold promise for drug delivery.
Dendrimers, polymer nanostructures, are synthesized for specific purposes by manipulating critical nanoscale design parameters (CNDPs).