911259
Poly(ethylene glycol) linear dendrimer
carboxyl terminated, PEG Mn 10k, generation 3
About This Item
Polecane produkty
Postać
solid
masa cząsteczkowa
PEG Mn 10k
PEG average Mn 10,000
generation 3
liczba grup powierzchniowych
16
kolor
white to off-white
grupa funkcyjna
carboxylic acid
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
- Polymer architecture: PEG-core dendrimer
- End Group Functionality: Carboxylic acid
- Bis-MPA : 2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Produkty
Dendritic molecules' biomedical applications, particularly bis-MPA dendritic scaffolds, hold promise for drug delivery.
Dendrimers, polymer nanostructures, are synthesized for specific purposes by manipulating critical nanoscale design parameters (CNDPs).