Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2640,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C615H998N48O282
Masa cząsteczkowa:
13576.66
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12162002
2640,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
solid
Quality Segment
mol wt
generation 4
no. Surface Groups
48
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
General description
- Polymer architecture: Dendrimer
- Generation: 4
- End group functionality: Boc-protected amine
- No. surface groups: 48
- Calculated mol. wt.: 13576.80 g/mol
- Boc: tert-Butyloxycarbonyl
- Bis-MPA: 2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid.
Application
Bis-MPA (or 2,2-Bis(methylol)propionic acid) is an aliphatic, pro-chiral molecule comprised of two hydroxyls and one carboxylic group that has been used in the synthesis of many different types of polymers. Dendrimers synthesized from bis-MPA are biodegradable and have low cytotoxicity, making them well suited for use in biological research applications. These materials have been used in many applications such as signal amplification in bioassays and in drug delivery applications. After boc deprotection, amine-functionalized dendrimers can be readily used in EDC or DCC coupling reactions with carbonyl-containing compounds to yield highly functionalized materials for a variety of biomedical applications.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description generation 4 | description trimethylol propane core, generation 5 | description trimethylol propane core, generation 4 |
| form solid | form (Liquid, solid, or semi-solid) | form solid |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| mol wt generation 4 | mol wt - | mol wt - |
| no. Surface Groups 48 | no. Surface Groups - | no. Surface Groups - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| color white to off-white | color - | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?