Merck
806072
Sigma-Aldrich
bis-MPA-COOH dendrimer
trimethylol propane core, generation 4
Synonim(y):
G4-TMP-COOH
Wybierz wielkość
100 MG
1910,00 zł
1910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1910,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C423H566O282
Masa cząsteczkowa:
10162.85
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
1910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Formularz
solid
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(OCC(COC(C(COC(C(COC(C(COC(C(COC(CCC(O)=O)=O)(COC(CCC(O)=O)=O)C)=O)(COC(C(COC(CCC(O)=O)=O)(COC(CCC(O)=O)=O)C)=O)C)=O)(COC(C(COC(C(COC(CCC(O)=O)=O)(COC(CCC(O)=O)=O)C)=O)(COC(C(COC(CCC(O)=O)=O)(COC(CCC(O)=O)=O)C)=O)C)=O)C)=O)(COC(C(COC(C(COC(C(COC(CCC(O)
Klucz InChI
YDQBDELOMASXMM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
  • Funkcjonalność grupy końcowej: Karboksylowa grupa powierzchniowa
  • Generacja: 4
  • Liczba grup powierzchniowych: 48
  • Obliczony Mol. Masa cząsteczkowa: 10162,9 g/mol
  • bis-MPA = kwas 2,2-bis(hydroksymetylo)propionowy
Zastosowanie
Nietoksyczne dendrymery do dostarczania leków, z grupami funkcyjnymi do koniugacji lub dodatkowych modyfikacji.
Inne uwagi
InChI: 1S/C423H566O282/c1-47-423(234-703-375(610)420(44,228-697-369(604)414(38,216-685-357(592)402(26,192-661-333(568)378(2,144-613-285(520)96-48-237(424)425)145-614-286(521)97-49-238(426)427)193-662-334(569)379(3,146-615-287(522)98-50-239(428)429)147-616-288(523)99-51-240(430)431)217-686-358(593)403(27,194-663-335(570)380(4,148-617-289(524)100-52-241(432)433)149-618-290(525)101-53-242(434)435)195-664-336(571)381(5,150-619-291(526)102-54-243(436)437)151-620-292(527)103-55-244(438)439)229-698-370(605)415(39,218-687-359(594)404(28,196-665-337(572)382(6,152-621-293(528)104-56-245(440)441)153-622-294(529)105-57-246(442)443)197-666-338(573)383(7,154-623-295(530)106-58-247(444)445)155-624-296(531)107-59-248(446)447)219-688-360(595)405(29,198-667-339(574)384(8,156-625-297(532)108-60-249(448)449)157-626-298(533)109-61-250(450)451)199-668-340(575)385(9,158-627-299(534)110-62-251(452)453)159-628-300(535)111-63-252(454)455,235-704-376(611)421(45,230-699-371(606)416(40,220-689-361(596)406(30,200-669-341(576)386(10,160-629-301(536)112-64-253(456)457)161-630-302(537)113-65-254(458)459)201-670-342(577)387(11,162-631-303(538)114-66-255(460)461)163-632-304(539)115-67-256(462)463)221-690-362(597)407(31,202-671-343(578)388(12,164-633-305(540)116-68-257(464)465)165-634-306(541)117-69-258(466)467)203-672-344(579)389(13,166-635-307(542)118-70-259(468)469)167-636-308(543)119-71-260(470)471)231-700-372(607)417(41,222-691-363(598)408(32,204-673-345(580)390(14,168-637-309(544)120-72-261(472)473)169-638-310(545)121-73-262(474)475)205-674-346(581)391(15,170-639-311(546)122-74-263(476)477)171-640-312(547)123-75-264(478)479)223-692-364(599)409(33,206-675-347(582)392(16,172-641-313(548)124-76-265(480)481)173-642-314(549)125-77-266(482)483)207-676-348(583)393(17,174-643-315(550)126-78-267(484)485)175-644-316(551)127-79-268(486)487)236-705-377(612)422(46,232-701-373(608)418(42,224-693-365(600)410(34,208-677-349(584)394(18,176-645-317(552)128-80-269(488)489)177-646-318(553)129-81-270(490)491)209-678-350(585)395(19,178-647-319(554)130-82-271(492)493)179-648-320(555)131-83-272(494)495)225-694-366(601)411(35,210-679-351(586)396(20,180-649-321(556)132-84-273(496)497)181-650-322(557)133-85-274(498)499)211-680-352(587)397(21,182-651-323(558)134-86-275(500)501)183-652-324(559)135-87-276(502)503)233-702-374(609)419(43,226-695-367(602)412(36,212-681-353(588)398(22,184-653-325(560)136-88-277(504)505)185-654-326(561)137-89-278(506)507)213-682-354(589)399(23,186-655-327(562)138-90-279(508)509)187-656-328(563)139-91-280(510)511)227-696-368(603)413(37,214-683-355(590)400(24,188-657-329(564)140-92-281(512)513)189-658-330(565)141-93-282(514)515)215-684-356(591)401(25,190-659-331(566)142-94-283(516)517)191-660-332(567)143-95-284(518)519/h47-236H2,1-46H3,(H,424,425)(H,426,427)(H,428,429)(H,430,431)(H,432,433)(H,434,435)(H,436,437)(H,438,439)(H,440,441)(H,442,443)(H,444,445)(H,446,447)(H,448,449)(H,450,451)(H,452,453)(H,454,455)(H,456,457)(H,458,459)(H,460,461)(H,462,463)(H,464,465)(H,466,467)(H,468,469)(H,470,471)(H,472,473)(H,474,475)(H,476,477)(H,478,479)(H,480,481)(H,482,483)(H,484,485)(H,486,487)(H,488,489)(H,490,491)(H,492,493)(H,494,495)(H,496,497)(H,498,499)(H,500,501)(H,502,503)(H,504,505)(H,506,507)(H,508,509)(H,510,511)(H,512,513)(H,514,515)(H,516,517)(H,518,519)
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Anna Carlmark et al.
Chemical Society reviews, 42(13), 5858-5879 (2013-05-01)
Dendritic polymers are highly branched, globular architectures with multiple representations of functional groups. These nanoscale organic frameworks continue to fascinate researchers worldwide and are today under intensive investigation in application-driven research. A large number of potential application areas have been
Powiązane treści
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.