Merck
902675
Sigma-Aldrich
BocNH-PEG6-acid
Synonim(y):
2,2-Dimethyl-4-oxo-3,8,11,14,17,20,23-heptaoxa-5-azapentacosan-25-oic acid, Boc-NH-PEG6-CH2COOH
Wybierz wielkość
250 MG
1070,00 zł
1 G
3290,00 zł
1070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
1070,00 zł
1 G
3290,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H37NO10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
439.50
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
1070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reagent type: linker
współczynnik refrakcji
n/D 1.4657
grupa funkcyjna
Boc
amine
carboxylic acid
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC(COCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(OC(C)(C)C)=O)=O
InChI
1S/C19H37NO10/c1-19(2,3)30-18(23)20-4-5-24-6-7-25-8-9-26-10-11-27-12-13-28-14-15-29-16-17(21)22/h4-16H2,1-3H3,(H,20,23)(H,21,22)
Klucz InChI
ZKCDWMFMVAYYED-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Ten heterobifunkcyjny, usieciowany PEG-liniator zawiera kwas karboksylowy na jednym końcu i grupę aminową zabezpieczoną Boc na drugim, którą można usunąć w warunkach lekko kwaśnych. Hydrofilowy łącznik PEG ułatwia rozpuszczalność w zastosowaniach biologicznych. Kwas BocNH-PEG6 może być stosowany do biokoniugacji lub jako budulec do syntezy małych cząsteczek, koniugatów małych cząsteczek i/lub biomolekuł lub innych związków narzędziowych do biologii chemicznej i chemii medycznej, które wymagają ligacji. Przykłady zastosowań obejmują jego syntetyczne włączenie do koniugatów przeciwciał i leków lub chimer ukierunkowanych na proteolizę( cząsteczki11779 ) w celu ukierunkowanej degradacji białek.
Informacje prawne
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Vincent Rerat et al.
Journal of medicinal chemistry, 52(22), 7029-7043 (2009-10-29)
RGD peptides are used in biomaterials science for surface modifications with a view to elicit selective cellular responses. Our objective is to replace peptides by small peptidomimetics acting similarly. We designed novel molecules targeting alpha(v)beta(3) integrin and featuring spacer-arms (for
Vincent Rerat et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 20(6), 1861-1865 (2010-02-23)
Ultrasmall particles of iron oxide (USPIOs) coated with 3,3'-bis(phosphonate)propionic acid were covalently coupled to a home-made Arg-Gly-Asp (RGD) peptidomimetic molecule via a short oligoethylene-glycol (OEG) spacer. The conjugation rate was measured by X-ray photoelectron spectroscopy (XPS). The particle size and