Merck
913251
Sigma-Aldrich
Y7
≥99%
Synonim(y):
BTP-4Cl
Wybierz wielkość
100 MG
3160,00 zł
250 MG
5190,00 zł
3160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
3160,00 zł
250 MG
5190,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C82H86Cl4N8O2S5
Masa cząsteczkowa:
1517.75
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.23
3160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥99%
Formularz
solid
kolor
dark
Energia orbitalna
HOMO -5.68 eV 
LUMO -3.63 eV 
Opis ogólny
Synonym: 2,2′-((2Z,2′Z)-((12,13-bis(2-ethylhexyl)-3,9-diundecyl-12,13-dihydro-[1,2,5]thiadiazolo[3,4-e]thieno[2",3":4′,5′]-thieno[2′,3′:4,5]pirolo[3,2-g]tieno[2′,3′:4,5]tieno[3,2-b]indolo-2,10-diyl)bis(metanyliden))bis(5,6-dichloro-3-okso-2,3-dihydro-1H-indeno-2,1-diyliden))dimalononitryl
Zastosowanie
BTP-4Cl to wysokowydajny, niefullerenowy akwizytor (NFA) o niskim paśmie wzbronionym. Jest to chlorowana pochodna stopionego benzotiadiazolu na bazie NFA, Y6. Oferuje wysoką sprawność konwersji energii (PCE) w połączeniu z polimerem typu p PM6. Urządzenie z pojedynczym złączem o powierzchni 9 mm2 z tej mieszanki zapewniło PCE na poziomie 16,5% przy grubości ~ 100 nm i zapewniło PCE na poziomie >13% przy grubości ~ 300 nm (dla warstwy aktywnej). Imponujący PCE >15% został osiągnięty dla tej mieszanki z warstwą aktywną o powierzchni 1 cm2. Ogólnie rzecz biorąc, Y7 wykazał lepszą wydajność niż Y6, głównie ze względu na najwyższą fotoluminescencję, niższą niepromienistą utratę energii i wyższy Voc 0,867 V w porównaniu do 0,834 V dla Y6.
Y7 jest wysoce sprzężonym półprzewodnikiem organicznym, z niedoborem elektronów ze względu na swoją strukturę, a zatem nadaje się do stosowania jako niefullerenowy akceptor elektronów typu n (NFA) w urządzeniach OPV. Ma zakres absorpcji, który rozciąga się do bliskiej podczerwieni (NIR) i wykazał sprawność konwersji energii (PCE) do 15,7% z PBDB-T-2F (PM6) jako donorem polimeru.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yong Cui et al.
Nature communications, 10(1), 2515-2515 (2019-06-09)
Broadening the optical absorption of organic photovoltaic (OPV) materials by enhancing the intramolecular push-pull effect is a general and effective method to improve the power conversion efficiencies of OPV cells. However, in terms of the electron acceptors, the most common
Powiązane treści
Organic electronics utilizes organic conductors and semiconductors for applications in organic photovoltaics, organic light-emitting diodes, and organic field-effect transistors.
Elektronika organiczna wykorzystuje organiczne przewodniki i półprzewodniki do zastosowań w organicznej fotowoltaice, organicznych diodach elektroluminescencyjnych i organicznych tranzystorach polowych.