Przejdź do
684449
[6,6]-Phenyl C61 butyric acid methyl ester
≥99%
Synonim(y):
1-[3-(Methoxycarbonyl)propyl]-1-phenyl-[6.6]C61, 3′H-Cyclopropa[1,9] [5,6]fullerene-C60-Ih-3′-butanoic acid 3′-phenyl methyl ester, PCBM, [60]PCBM
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1720,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5230,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C72H14O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
910.88
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
1720,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
functionalized fullerene
Quality Segment
assay
≥99%
form
solid
orbital energy
HOMO 6.1 eV , LUMO 3.7 eV 
semiconductor properties
N-type (mobility=0.21 cm2/V·s)
SMILES string
COC(=O)CCCC2(c1ccccc1)[C]3=4c5c6c7c8c9c%10c(c%11c%12c3c%13c5c%14c%15c6c%16c7c%17c9c%18c%19c%10c%20c%11c%21c%12c%22c%13c%23c%14c%24c%15c%25c%16c%26c%17c%18c%27c%28c%19c%20c%29c%21c%30c%22c%23c%31c%24c%32c%25c%26c%27c%33c%28c%29c%30c%31c%32%33)[C]2=48
InChI
1S/C72H14O2/c1-74-11(73)8-5-9-70(10-6-3-2-4-7-10)71-66-59-52-40-32-23-14-12-13-15-18(14)27-34(32)42-43-35(27)33-24(15)26-22-17(13)20-19-16(12)21-25(23)38(40)46-44-30(21)28(19)36-37-29(20)31(22)45-47-39(26)41(33)53-55(43)64(63(66)54(42)52)67-60(53)58(47)62-51(45)49(37)56-48(36)50(44)61(57(46)59)68(71)65(56)69(62)72(67,70)71/h2-4,6-7H,5,8-9H2,1H3
InChI key
MCEWYIDBDVPMES-UHFFFAOYSA-N
General description
(6,6)-Phenyl C61 butyric acid methyl ester ((60) PCBM) is a methanofullerene that has a better diffusion in organic molecules than fullerenes (C60). It has a high electron mobility which allows it to be used as an electron acceptor in major electrochemical applications.
[6,6]-Phenyl C61 butyric acid methyl ester ([60]PCBM) is a methanofullerene that has a better diffusion in organic molecules than fullerenes (C60). It has high electron mobility, which allows it to be used as an electron acceptor in major electrochemical applications.
Application
(60)PCBM is an n-type semi-conductor widely used as an a electron transport material with low cost and high surface area in different energy based applications like organic photovoltaics, perovskite solar cells, field effect transistors and photodetectors.
Soluble n-channel organic semiconductor. For use as an n-type layer in plastic electronics, especially bulk heterojunction OFETs and photovoltaic cells (PVs).
[60]PCBM is an n-type semi-conductor with low cost and high surface area. It is widely used as an electron transport material in various energy-based applications like organic photovoltaics, perovskite solar cells, field effect transistors, and photodetectors.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
684457684465704326
description
≥99%
description
>99.5%
description
99%
description
99.5%
semiconductor properties
N-type (mobility=0.21 cm2/V·s)
semiconductor properties
N-type (mobility=0.21 cm2/V·s)
semiconductor properties
N-type (mobility=0.1 cm2/V·s)
semiconductor properties
-
assay
≥99%
assay
>99.5%
assay
99%
assay
99.5%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
solid
form
solid
form
powder
form
solid
description
functionalized fullerene
description
functionalized fullerene
description
-
description
-
orbital energy
LUMO 3.7 eV , HOMO 6.1 eV 
orbital energy
HOMO 6.1 eV , LUMO 3.7 eV 
orbital energy
HOMO 6 eV , LUMO 3.9 eV 
orbital energy
-
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Please let me know its absorbance maxima wavelength.
    1 answer
    1. 684449 is a [6,6]-Phenyl C61 butyric acid methyl ester. Unfortunately, the max absorbance wavelength is not tested.