Merck
907847
Sigma-Aldrich
HB(trip)2
≥95%
Synonim(y):
Bis(2,4,6-triisopropylphenyl)borane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H47B
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
418.51
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Próba
≥95%
Postać
solid
mp
109-110 °C
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
HB(trip)2 has been shown by the Hoveyda group to be a useful traceless protecting group for catalytic Z- and E-selective olefin metathesis.
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yucheng Mu et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 58(16), 5365-5370 (2019-02-13)
An operationally simple in situ protection/deprotection strategy that significantly expands the scope of kinetically controlled catalytic Z- and E-selective olefin metathesis is introduced. Prior to the addition of a sensitive Mo- or Ru-based complex, treatment of a hydroxy- or a