Merck
560073
Sigma-Aldrich
9,9-Dioctyl-2,7-dibromofluorene
96%
Synonim(y):
2,7-dibromo-9,9-bis(n -oktylo)fluoren, 2,7-dibromo-9,9-di-n-oktylo-9H-fluoren, 2,7-dibromo-9,9-di-n -oktylofluoren, 2,7-dibromo-9,9-dioktylo-9H-fluoren, 9,9-dioktylo-2,7-dibromofluoren, 9,9-dioktylo-9H -2,7-dibromofluoren
Wybierz wielkość
25 G
1100,00 zł
1100,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
1100,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H40Br2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
548.44
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
1100,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
96%
Formularz
solid
mp
59-63 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCC1(CCCCCCCC)c2cc(Br)ccc2-c3ccc(Br)cc13
InChI
1S/C29H40Br2/c1-3-5-7-9-11-13-19-29(20-14-12-10-8-6-4-2)27-21-23(30)15-17-25(27)26-18-16-24(31)22-28(26)29/h15-18,21-22H,3-14,19-20H2,1-2H3
Klucz InChI
CYKLQIOPIMZZBZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Intermediate for polymeric light-emitting diodes.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shotaro Hayashi et al.
Scientific reports, 7(1), 1078-1078 (2017-04-26)
Absolute molecular weight values obtained by gel permeation chromatography with multi angle light scattering of PEDOTF8 were approximately 65% of the relative molecular weight values obtained by gel permeation chromatography using polystyrene standards. Both light absorption and molecular weight measurements
Zhiwei Chu et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 18(5) (2018-05-16)
An aggregation-caused quenching (ACQ)-active polymer (PF), an aggregation-induced emission (AIE)-active polymer (PFTPE) and an aggregation-enhanced emission (AEE)-active polymer (PTTPE) were synthesized by tetraphenylethane (TPE), fluorene and thiophene moieties. Polyurethane (PU) foams modified by PF, PFTPE and PTTPE, namely PU-PF, PU-PFTPE