Merck
JKA12021
Sigma-Aldrich
Propionic acid-PEG4-Propionic acid
cross-linking reagent amine reactive, monodisperse
Synonim(y):
PA-PEG4-PA
About This Item
Wzór liniowy:
HOCOCH2CH2O(CH2CH2O)4CH2CH2COOH
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
product name
Propionic acid-PEG4-Propionic acid,
Postać
liquid
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: homobifunctional
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC(CCOCCOCCC(O)=O)=O
InChI
1S/C8H14O6/c9-7(10)1-3-13-5-6-14-4-2-8(11)12/h1-6H2,(H,9,10)(H,11,12)
Klucz InChI
BOXWYBCUJGWEOJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Monodisperse PEG crosslinker. COOH group is stable and can be activated.
Zastosowanie
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informacje prawne
Product of JenKem Technology
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1