Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 538,00 zł 403,50 zł |
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2900,00 zł 2175,00 zł |
Informacje o tej pozycji
403,50 zł
Cena katalogowa538,00 złZaoszczędź 25%grade
purum
Quality Segment
assay
≥97.0% (TLC)
form
liquid
reaction suitability
reaction type: Pegylations, reagent type: cross-linking reagent
functional group
Boc, amine, carboxylic acid
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(CCOCCOCCOCCOCCNC(OC(C)(C)C)=O)=O
InChI
1S/C16H31NO8/c1-16(2,3)25-15(20)17-5-7-22-9-11-24-13-12-23-10-8-21-6-4-14(18)19/h4-13H2,1-3H3,(H,17,20)(H,18,19)
InChI key
YEIYIPDFZMLJQH-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description purum, ≥97.0% (TLC) | description purum, ≥98.0% (GC) | description purum, ≥98.0% (GC) | description purum, ≥97.0% (gravimetric) |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| grade purum | grade purum | grade purum | grade purum |
| functional group Boc, carboxylic acid, amine | functional group - | functional group amine | functional group - |
| assay ≥97.0% (TLC) | assay ≥98.0% (GC) | assay ≥98.0% (GC) | assay ≥97.0% (gravimetric) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-ene purum, ≥98.0% (GC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/400/401/859b2474-712b-4448-b231-74d0bc3203f1/640/859b2474-712b-4448-b231-74d0bc3203f1.png)