Merck
692670
Sigma-Aldrich
Pyruvic -2-13C acid
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
CH313COCO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
89.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352115
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
≥99 atom % 13C
Próba
≥99% (CP)
Formularz
liquid
bp
165 °C
mp
11-12 °C
gęstość
1.281 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+1
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C[13C](=O)C(O)=O
InChI
1S/C3H4O3/c1-2(4)3(5)6/h1H3,(H,5,6)/i2+1
Klucz InChI
LCTONWCANYUPML-VQEHIDDOSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
179.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
82 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)