Kluczowe dokumenty
900713
Sigma-Aldrich
Graphene quantum dots
aqua green luminescent, powder
Synonim(y):
GQDs
Wybierz wielkość
50 MG
591,00 zł
591,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
591,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
11101522
NACRES:
NA.23
591,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
opis
topographic height: 1–2.0 nm
Formularz
powder
średnica
<5 nm
fluorescencja
λex 485 nm; λem 525 nm FWHM 70 nm, quantum yield >17%
ciąg SMILES
[C]
InChI
1S/C
Klucz InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Graphene quantum dots (GQDs), sheets of few-layered graphene and lateral dimensions smaller than 100 nm, possess strong quantum confinement and edge effects. Thus, they possess unique physical properties such as strong photoluminescence, which can be tailored for specific applications by controlling their size, shape, defects, and functionality.
In contrast to classic QDs, such as metal or silicon quantum dots, GQDs are biocompatible, photo-stable, and inherit superior thermal, electrical, and mechanical properties from the graphene. These features can greatly contribute to various state-of-the-art applications:
  • Optical brighteners.
  • Taggants for security application.
  • Bioimaging markers.
  • Fluorescent polymers.
  • Antibacterial, antibiofouling, disinfection systems.
  • Heavy metals, humidity and pressure sensors.
  • Batteries.
  • Flash memory devices.
  • Photovoltaic devices.
  • Light-emitting diodes.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Jianhua Shen et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 48(31), 3686-3699 (2012-03-14)
Similar to the popular older cousins, luminescent carbon dots (C-dots), graphene quantum dots or graphene quantum discs (GQDs) have generated enormous excitement because of their superiority in chemical inertness, biocompatibility and low toxicity. Besides, GQDs, consisting of a single atomic
An electrochemical avenue to green-luminescent graphene quantum dots as potential electron-acceptors for photovoltaics.
Yan Li et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 23(6), 776-780 (2011-02-03)
Produkty
Properties, synthesis & applications of Graphene Quantum Dots explained. GQDs have advantages of nontoxicity, good solubility, stable photoluminescence & better surface grafting.
Wyjaśnienie właściwości, syntezy i zastosowań grafenowych kropek kwantowych. GQD mają zalety nietoksyczności, dobrej rozpuszczalności, stabilnej fotoluminescencji i lepszego szczepienia powierzchni.
Graphene nanoribbons (GNRs) are quasi-one-dimensional narrow strips of graphene comprised of sp2-hybridized carbon atoms arranged into hexagonal honeycomb lattice configurations.
Perovskite quantum dots research progresses overcoming challenges, enabling rapid development of light-emitting devices.