Merck
636444
Sigma-Aldrich
Diamond
nanopowder, <10 nm particle size (TEM), ≥95% trace metals basis
Wybierz wielkość
5 G
929,00 zł
929,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
929,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
12.01
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.23
929,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥95% trace metals basis
Formularz
nanopowder
spherical
powierzchnia
278-335 m2/g , BET
wielkość cząstki
<10 nm (TEM)
gęstość
3.5 g/mL at 25 °C (lit.)
gęstość nasypowa
0.17 g/mL
Opis ogólny
Nanoproszek diamentowy (DNP) może być wytwarzany za pomocą wielokatodowego chemicznego osadzania z fazy gazowej w plazmie prądu stałego[1] i wysokiego ciśnienia w wysokiej temperaturze (HPHT).[2]
Potencjalne zastosowania nanoproszku diamentowego to biosensory. Modyfikacja powierzchni nanodiamentu może poprawić jego mechanizm łączenia z określonymi biomolekułami.[2] DNP mogą być poddawane funkcjonalizacji po obróbce Fentona. Te sfunkcjonalizowane DNP mogą być stosowane jako systemy dostarczania genów.[3]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nano-jewels in biology. Gold and platinum on diamond nanoparticles as antioxidant systems against cellular oxidative stress.
Marti?n R, et al.
ACS Nano, 4(11), 6957-6965 (2010)
Reactions of amines with CVD diamond nanopowders.
Lee J K, et al.
Diamond and Related Materials, 14(3-7), 675-678 (2005)
Functionalized diamond nanopowder for phosphopeptides enrichment from complex biological fluids.
Hussain D, et al.
Analytica Chimica Acta, 775, 75-84 (2013)
Elżbieta Czarniewska et al.
Scientific reports, 9(1), 10330-10330 (2019-07-19)
This article shows that nanodiamonds can transmigrate through the insect cuticle easily, and the doses used were not hemocytotoxic and did not cause inhibition of cellular and humoral immune responses in larvae, pupae and adults of Tenebrio molitor. The examination
Jayakumar Shalini et al.
Nanoscale, 5(3), 1159-1167 (2013-01-05)
Significant difference was observed for the simultaneous detection of dopamine (DA), ascorbic acid (AA), and uric acid (UA) mixture using nitrogen incorporated diamond nanowire (DNW) film electrodes grown by microwave plasma enhanced chemical vapor deposition. For the simultaneous sensing of