Kluczowe dokumenty
901970
Sigma-Aldrich
SunTronic® conductive graphite ink for flexographic printing
Synonim(y):
5808 GFT4600 fleksograficzna przewodząca farba grafitowa, Atrament grafitowy/węglowy, Atrament przewodzący
Wybierz wielkość
250 G
860,00 zł
860,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 G
860,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C
Masa cząsteczkowa:
12.01
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
860,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
opis
Sheet resistance: <100 Ω/sq (flexo printed on SBS board with 18 BCM anilox roll)
Specific gravity: 1.09g/cm3
Formularz
liquid
lepkość
1300-1700 cP (Brookfield - low shear)
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Grafitowa farba fleksograficzna SunTronic GFT4600 to grafitowa farba przewodząca na bazie wody, zaprojektowana do produkcji warstw przewodzących na różnych podłożach za pomocą druku fleksograficznego.
GFT4600 jest odpowiednia do podłoży papierowych i kartonowych, a także wodoodpornych folii polimerowych i zapewnia unikalne połączenie dużej szybkości drukowania, szybkiego schnięcia i przewodności w łatwym w użyciu systemie atramentowym. GFT4600 może być również drukowany na foliach plastikowych z podkładem wodoodpornym
Przestroga
DRUKOWANIE
GFT4600 jest dostarczany jako atrament gotowy do użycia. Z czasem może pojawić się miękki osad, dlatego przed użyciem konieczne jest dokładne wymieszanie. Atrament można rozcieńczyć wodą do 3%, jednak oporność arkusza nieznacznie wzrośnie. Rozcieńczać ostrożnie!
Poniższe informacje są jedynie wskazówkami, a ostateczny wybór specyfikacji druku fleksograficznego może zależeć od podłoża i prędkości wstęgi. Aby uzyskać maksymalne pokrycie, zaleca się stosowanie wałków rastrowych o dużej objętości (80-120 lpi z 14-22 BCM).
Wymagane jest ciągłe obracanie wałka rastrowego podczas całego cyklu drukowania, aby uniknąć wysychania farby na płycie fleksograficznej i wałku rastrowym. Nie należy dopuszczać do całkowitego wyschnięcia farby GFT4600 na urządzeniach drukujących. Zaleca się szybkie czyszczenie wodą. Wałki rastrowe należy również czyścić za pomocą kąpieli sonicznej po każdym cyklu drukowania.
SUSZENIE
GFT4600 to szybkoschnąca farba, która wysycha w dotyku z prędkością 150-300 stóp na minutę przy użyciu standardowych suszarek stosowanych w prasach fleksograficznych. Maksymalną przewodność można osiągnąć dzięki dalszemu suszeniu, inline lub offline, przy użyciu suszarek na podczerwień (IR), wysokowydajnych pieców z wymuszonym obiegiem gorącego powietrza i/lub podgrzewanych trzpieni. Optymalne warunki suszenia powinny być ustalone dla konkretnego sprzętu używanego przez klienta.
Informacje prawne
SunTronic is a registered trademark of Sun Chemical, Inc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Professors Tokito and Takeda share design principles and optimization protocols for organic electronic devices, focusing on flexibility and low cost.